Kluczowe dokumenty
Z265934
Sigma-Aldrich
Solid-glass beads
soda-lime glass, diam. 4 mm
Wybierz wielkość
1 EA
176,00 zł
176,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 EA
176,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41102422
NACRES:
NB.43
176,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Materiały
soda-lime glass
Średnica
4 mm
Powiązane kategorie
Opis ogólny
For use as distillation column packing, mixing beads, and boiling stones. Each 454 g box has a packing volume of approx. 360 cm3. +/-10% variation in bead size.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Questions
  1. How many beads are there in one pack? Sorry, I am unable to understand what 1 EA means.
    1 answer
    1. These beads have an average diameter of 4 mm. As listed in the DESCRIPTION section, the '1 EA' is a 454 g box that has a volume of approx. 360 mL +/- 10%. A bead count per package is not determined.