Kluczowe dokumenty
Z265926
Sigma-Aldrich
Solid-glass beads
soda-lime glass, diam. 3 mm
Synonim(y):
koraliki sida-lime
Wybierz wielkość
1 EA
171,00 zł
171,00 zł
Cena katalogowa180,00 złZaoszczędź 5%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 EA
171,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41102422
NACRES:
NB.43
171,00 zł
Cena katalogowa180,00 złZaoszczędź 5%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Materiały
soda-lime glass
opakowanie
pack of 1 ea
Średnica
3 mm
Opis ogólny
For use as distillation column packing, mixing beads, and boiling stones. Each 454 g box has a packing volume of approx. 360 cm3. +/-10% variation in bead size.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Aline Fastrès et al.
BMC microbiology, 20(1), 84-84 (2020-04-12)
Literature about the lung microbiota (LM) in dogs is sparse. Influence of breed and living conditions on the LM in healthy dogs is currently unknown, as well as the influence of chronic respiratory diseases such as canine idiopathic pulmonary fibrosis
Joshua A Weinstein et al.
Cell, 178(1), 229-241 (2019-06-25)
Analyzing the spatial organization of molecules in cells and tissues is a cornerstone of biological research and clinical practice. However, despite enormous progress in molecular profiling of cellular constituents, spatially mapping them remains a disjointed and specialized machinery-intensive process, relying