Kluczowe dokumenty
Z265942
Sigma-Aldrich
Solid-glass beads
soda-lime glass, diam. 5 mm
Wybierz wielkość
1 EA
163,00 zł
163,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 EA
163,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41102422
NACRES:
NB.43
163,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Materiały
soda-lime glass
opakowanie
pack of 1 ea
Średnica
5 mm
Opis ogólny
For use as distillation column packing, mixing beads, and boiling stones. Each 454 g box has a packing volume of approx. 360 cm3. +/-10% variation in bead size.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)