Kluczowe dokumenty
Z264407
Supelco
Hamilton® TLC syringes
1705, volume 50 μL, needle size 22 ga, needle L 51 mm (2 in.),
coated tip
Wybierz wielkość
1 EA
444,00 zł
444,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 EA
444,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41122001
NACRES:
NB.03
444,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Materiały
stainless steel needle (PTFE coated tip)
rozmiar igły
22 ga
Właściwości
needle type fixed
opakowanie
pkg of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Hamilton 80950
dł. igły
51 mm (2 in.)
pojemność
50 μL
Opis ogólny
PTFE coats the final 3/4 in. of this 2 in. (51 mm) long cemented needle. This allows for more reproducible sample spotting on TLC plates.
Polecane produkty
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Informacje prawne
Hamilton is a registered trademark of Hamilton Co.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)