Kluczowe dokumenty
Z189936
Sigma-Aldrich
Scienceware® pipette support stand
Holds 28 x pipettes
Wybierz wielkość
1 EA
213,75 zł
213,75 zł
Cena katalogowa225,00 złZaoszczędź 5%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 EA
213,75 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41122801
NACRES:
NB.01
213,75 zł
Cena katalogowa225,00 złZaoszczędź 5%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Właściwości
Holds 28 x pipettes
opakowanie
pack of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Bel-Art F18955-0000
śr. × wys.
7 in. × 7 in.
Opis ogólny
  • Stojak na pipety1591 jest wykonany z polipropylenu.
  • Idealny do bezpiecznego i wygodnego przechowywania do 28 pipet.
  • Posiada dwuczęściową płytę górną do przechowywania pipet 10 x 14 mm i 18 x 10 mm.
  • Otwory o średnicy 4 mm w dolnej płycie chronią końcówki pipet, gdy są one prawidłowo umieszczone w stojaku.
Informacje prawne
Scienceware is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)