Kluczowe dokumenty
BR29120
BRAND® pipette rinsing system, rinser for pipette
high-density polyethylene, capacity 13 L, L × I.D. 740 mm × 150 mm
Synonim(y):
Pipette Rinsing Systems, Pipette rinser, Pipettes
About This Item
Kod UNSPSC:
41103200
NACRES:
NB.35
Materiały
high-density polyethylene
producent / nazwa handlowa
BRAND 29120
dł. × śr. wewn.
740 mm × 150 mm
pojemność
13 L
Opis ogólny
PE-HD. Bezproblemowe i delikatne czyszczenie pipet z powtarzalnym płukaniem syfonu. Złącze zasilania wodą z zewnętrzną dyszą węża Ø 12 mm. Słoik do namaczania i kosz na pipety sprzedawane oddzielnie. Regulacja przepływu wody do ok. 2 l/min.
Informacje prawne
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)