Z136107
Scienceware® pipette support rack
holds 50 pipettes vertically in a 5 × 10 arrangement
About This Item
Polecane produkty
Materiały
polypropylene
Właściwości
Holds 50x pipettes
opakowanie
pack of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Bel-Art F18953-0000
dł. × szer. × wys.
8.375 cm × 4.5 cm × 8.75 cm
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Molded PP rack is autoclavable (121°C). Holds 50 pipettes vertically in a 5 × 10 arrangement. Holes in top and middle deck are 16 mm diam., and holes in lower deck are tapered from 16 to 6 mm diam. Lower deck prevents pipette tips from touching table beneath.
Informacje prawne
Scienceware is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP