Kluczowe dokumenty
Z188743
Supelco
Wheaton sample vials
clear, volume 24 mL, cap size 20 - 400, diam. × H 23 mm × 86 mm
Wybierz wielkość
200 EA
1440,00 zł
1440,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
200 EA
1440,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41121806
NACRES:
NB.11
1440,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Materiały
clear borosilicate glass vial
Właściwości
closure type screw top vial
opakowanie
pkg of 200 ea
rozmiar korka
20 - 400
śr. × wys.
23 mm × 86 mm
pojemność
24 mL
kolor
clear
dopasowywanie
thread for 20-400
Opis ogólny
Jest to fiolka ze szkła borokrzemianowego, autoklawowalna, łatwa do sterylizacji, służy do przechowywania substancji w celu zapobiegania zanieczyszczeniu. Zakrętki do tego produktu należy zamawiać oddzielnie.
Vials are packaged in corrugated trays with partitions then shrink-wrapped to reduce particulate contamination.
Autoclavable borosilicate USP Type 1 glass. Order caps separately.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)