Z188719
Wheaton sample vials
clear, volume 8 mL, cap size 15 - 425, diam. × H 17 mm × 61 mm
Synonim(y):
Szklane fiolki Wheaton
Wybierz wielkość
773,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
773,00 zł
Polecane produkty
Materiały
clear borosilicate glass vial
Właściwości
closure type screw top vial
opakowanie
pkg of 200 ea
rozmiar korka
15 - 425
śr. × wys.
17 mm × 61 mm
pojemność
8 mL
kolor
clear
dopasowywanie
thread for 15-425
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Autoclavable borosilicate USP Type 1 glass. Order caps separately.
produkt powiązany
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Klienci oglądali również te produkty
Produkty
Zastosowanie chemii rodnikowej w syntezie organicznej jest dobrze rozwinięte i szeroko zakrojone, choć często utrudnia je zależność od toksycznych inicjatorów rodnikowych.
The application of radical chemistry towards organic synthesis is well-developed and wide-reaching, though often hampered by a dependence on toxic radical initiators.
Learn about the applications of chiral oxazaborolidinium ions (COBIs) as Lewis acid catalysts in different asymmetric reactions such as cyclopropanation, epoxidation, and radical reactions along with details of their catalytic action.