Kluczowe dokumenty
Z188794
Sigma-Aldrich
Wheaton sample vials
amber, volume 8 mL, cap size 15 - 425, diam. × H 17 mm × 61 mm
Wybierz wielkość
200 EA
491,50 zł
491,50 zł
Cena katalogowa983,00 złZaoszczędź 50%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
200 EA
491,50 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41121806
NACRES:
NB.11
491,50 zł
Cena katalogowa983,00 złZaoszczędź 50%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Materiały
amber borosilicate glass vial
Właściwości
closure type screw top vial
opakowanie
pkg of 200 ea
rozmiar korka
15 - 425
śr. × wys.
17 mm × 61 mm
pojemność
8 mL
kolor
amber
dopasowywanie
thread for 15-425
Opis ogólny
Vials are packaged in corrugated trays with partitions then shrink-wrapped to reduce particulate contamination.
Autoclavable borosilicate USP Type 1 glass. Order caps separately.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)