Przejdź do
Z653772
Pyrex® glass general purpose dishes, 1,500 mL
L × W × H 228 mm × 215 mm × 60 mm
Synonim(y):
1490/04, container, dish, glass dish, lab dish, tupperware, vessel, Pyrex® glass general purpose dishes
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
4 ea
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
789,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NB.43
UNSPSC Code:
41122200
Manufacturer/tradename:
SciLabware 1490/04
Capacity:
1,500 mL
Material:
Pyrex
Packaging:
pack of 4 ea
789,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
material
Pyrex
feature
lid: no
packaging
pack of 4 ea
manufacturer/tradename
SciLabware 1490/04
availability
available only in EU
L × W × H
228 mm × 215 mm × 60 mm
capacity
1,500 mL
General description
  • Manufactured from chemically resistant Pyrex borosilicate glass
  • Ideal for numerous application:-
   - Drying powders and crystals
   - Staining and development
   - Collection of drips and spills from solution bottles
   - Gel electrophoresis and paper chromatography
   - Dissection work
  • Dishes can be autoclaved or used in microwave ovens
Legal Information
PYREXPLUS is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
Z653799Z653780BR455701
description
L × W × H 228 mm × 215 mm × 60 mm
description
L × W × H 366 mm × 266 mm × 55 mm
description
L × W × H 312 mm × 232 mm × 55 mm
description
with lid, soda-lime glass, dish H 12 mm , lid, diam. 40 mm , lid
manufacturer/tradename
SciLabware 1490/04
manufacturer/tradename
SciLabware 1490/08
manufacturer/tradename
SciLabware 1490/06
manufacturer/tradename
BRAND 455701
material
Pyrex
material
Pyrex
material
Pyrex
material
soda-lime glass
capacity
1,500 mL
capacity
4,500 mL
capacity
3,500 mL
capacity
-
packaging
pack of 4 ea
packaging
pack of 4 ea
packaging
pack of 4 ea
packaging
case of 10 ea
availability
available only in EU
availability
available only in EU
availability
available only in EU
availability
-
L × W × H
228 mm × 215 mm × 60 mm
L × W × H
366 mm × 266 mm × 55 mm
L × W × H
312 mm × 232 mm × 55 mm
L × W × H
-
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)