Merck
Z273546
Krytox® LVP grease
weight 2 oz (tube)
Synonim(y):
Smar Krytox
Wybierz wielkość
1 EA
762,00 zł
762,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 EA
762,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
15121900
NACRES:
NB.35
762,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
producent / nazwa handlowa
Du Pont
masa
2 oz (tube)
Opis ogólny
Krytox® low vapor pressure (LVP) grease is a non-reactive heat-stable lubricant.
Similiar to Krytox 240 AC, except used as high-vacuum grease. 2 oz. tube. R: 36/37/38 S: 26-36
Zastosowanie
Krytox® LVP grease has been used to seal the holes in septa during Strecker synthesis. It has also been used to lubricate the O-rings of stainless-steel syringe plunger for basic continuous flow equipment: assembly of a reactor coil.
Cechy i korzyści
  • Performs at low pressures (vapor pressures as low as -1.0 x 10-13 torr at 20 °C (68 °F))
  • Suitable for extremely high or low temperatures (temperatures ranging from -15 to 300 °C (5 to 572 °F))
  • Compatible even in the presence of hostile chemicals or gases
  • Outperforms hydrocarbon, silicone, and chlorofluorocarbon greases
Powiązanie
For more information, see the Krytox LVP data sheet
Informacje prawne
Krytox is a registered trademark of E. I. du Pont de Nemours and Company
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)