Kluczowe dokumenty
BMSW1100200
Sigma-Aldrich
Accuris F1 Grade Calibration Weight
weight set
Synonim(y):
Kalibracja górnej szalki, Waga kalibracyjna w miligramach, obciążnik górnej szalki
Wybierz wielkość
1 EA
2880,00 zł
2880,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 EA
2880,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41111502
NACRES:
NB.71
2880,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
producent / nazwa handlowa
Benchmark Scientific W1100-200
Opis ogólny
  • Tolerancja klasy F1 według OIML (Międzynarodowa Organizacja Metrologii Prawnej)
  • Współpracuje ze wszystkimi wagami laboratoryjnymi Accuris
  • Niemagnetyczna stal nierdzewna
  • Zawiera ochronne etui z tworzywa sztucznego
Precyzyjne, kompaktowe i przenośne wagi (o dokładności odczytu od 0,1 do 0,001 g) można wzorcować za pomocą naszego zestawu kalibracyjnego F1 klasy podstawowej. W zestawie znajdują się 23 odważniki cylindryczne i listkowe ze stali nierdzewnej: 2 x 200g, 1 x 100g, 1 x 50g, 2 x 20g, 1 x 10g, 1 x 5g, 2 x 2g, 1 x 1g, 1 x 500mg, 2 x 200mg, 1 x 100mg, 1 x 50mg, 2 x 20mg, 1 x 10mg, 1 x 5mg, 2 x 2mg, 1 x 1mg. Odważniki cylindryczne są oznaczone wartością nominalną. Wszystkie są dostarczane w etui ochronnym wraz z pęsetą, ściereczką do czyszczenia i szczotką do kurzu.
Informacje prawne
Accuris is a trademark of Benchmark Scientific, Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
  1. Does the calibration set come with a certificate of analysis (for what the actual weight is of each weight)?
    1 answer
    1. Yes, each individual weight and weight set from Accuris is supplied with an individual Certificate of Verification confirming that the weight(s) meet OIML regulations and tolerances for the specific weight class.