Kluczowe dokumenty
Z143952
Solid-glass beads
borosilicate, diam. 6 mm
Synonim(y):
kulki borokrzemianowe
Wybierz wielkość
1 EA
1280,00 zł
4 EA
4351,00 zł
1280,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 EA
1280,00 zł
4 EA
4351,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41102422
NACRES:
NB.43
1280,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Materiały
borosilicate
opakowanie
pack of 1 ea
pack of 4 ea
Średnica
6 mm
Powiązane kategorie
Opis ogólny
For use as distillation column packing, mixing beads, and boiling stones. Each 454 g box has a packing volume of approx. 360 cm3. +/-10% variation in bead size.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)