Merck
Wszystkie zdjęcia(4)
Kluczowe dokumenty
Z130389
Nalgene® FEP bottle
capacity 250 mL, Wide-mouth, clear Bottle
Synonim(y):
butelki fep, butelki nalgene
Wybierz wielkość
1 EA
828,00 zł
828,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 EA
828,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41121800
eCl@ss:
32049200
NACRES:
NB.17
828,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Materiały
ETFE cap
round translucent FEP bottle
Połączenie
Joints threaded neck (43)
Właściwości
with cap
opakowanie
pack of 4 ea
producent / nazwa handlowa
Nalgene 2100-0008
średnica butelki × wys.
59 mm × 128 mm
pojemność
250 mL
kolor
clear Bottle
white Screw closure
Opis ogólny
Perform trace metal analysis and organic solvent applications with temperature and chemical resistant Nalgene®PTFE FEP Wide Mouth Bottles. Made entirely of fluoropolymer, these bottles are autoclavable and can be ultra-cleaned in boiling nitric acid.
Informacje prawne
Nalgene is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)