Butelka 738 FEP nadaje się do wykonywania analiz metali śladowych, pracy w wysokich i niskich temperaturach, a także do zastosowań wymagających rozpuszczalników organicznych lub rygorystycznego czyszczenia. Czarne, nieprzezroczyste butelki zawierają pigment sadzy i zapewniają zerową transmisję światła widzialnego i UV do 5000 Å.
Perform trace metal analysis and organic solvent applications with temperature and chemical resistant Nalgene®PTFE FEP Wide Mouth Bottles. Made entirely of fluoropolymer, these bottles are autoclavable and can be ultra-cleaned in boiling nitric acid.
Cechy i korzyści
Autoklawowalne i przezroczyste butelki zapewniają wygodę użytkowania i dobrą widoczność.
Odporne na chemikalia i korozję, zapewniające długotrwałą wytrzymałość.
Wytrzymują szeroki zakres temperatur od -105°C do +150°C (od -157°F do +302°F).
Szczelne butelki z zakrętkami ETFE zapewniają bezpieczne przechowywanie.
Informacje prawne
Nalgene is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)