B9532
Nalgene® bottles, style 2105
capacity 30 mL
Synonim(y):
nalgene bottle, nalgene bottles
About This Item
Polecane produkty
Materiały
polypropylene cap
polypropylene copolymer bottles (PPCO)
round translucent bottle
Połączenie
Joints threaded neck (28)
opis
Autoclavable
Właściwości
with cap
opakowanie
pack of 12 ea
producent / nazwa handlowa
Nalgene® 2105-0001
średnica butelki × wys.
34 mm × 63 mm
pojemność
30 mL
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Cechy i korzyści
- Nalgene® bottles are ideal for storing chemicals, materials, and specimens.
- Laboratory-grade PPCO material for reliably low leachables and extractables.
- Translucent - for visualization of samples.
- A wide neck enables easy transferring of contents.
- Bottles offer excellent durability and are chemically resistant to most acids, bases, and alcohols.
- Linerless caps ensure a leak-proof seal for sample protection.
- Autoclavable - The bottles can withstand temperatures up to +121°C.
Klienci oglądali również te produkty
Powiązane treści
PFAS, czyli "wieczne chemikalia", utrzymują się w środowisku i stanowią zagrożenie dla zdrowia ludzkiego. Odkryj nasze narzędzia do monitorowania środowiska w celu kwantyfikacji PFAS, pomagające badaczom, organom regulacyjnym i laboratoriom w testowaniu PFAS.
FAS, or 'forever chemicals,' persist in the environment and pose risks to human health. Discover our environmental monitoring tools for PFAS quantification, aiding researchers, regulators, and labs in testing for PFAS.