Kluczowe dokumenty
Z114030
Sigma-Aldrich
Wheaton glass serum bottle
volume 10 mL, amber, O.D. 20 mm, diam. × H 23 mm × 47 mm
About This Item
Kod UNSPSC:
41122001
NACRES:
NB.11
Materiały
borosilicate glass bottle
opis
USP Type I
Właściwości
autoclavable
closure type crimp top vial
śr. zewn.
20 mm
pojemność
10 mL
10 mL
śr. × wys.
23 mm × 47 mm
kolor
amber
dopasowywanie
opening for 20 mm
Opis ogólny
Jest autoklawowalny, łatwy do sterylizacji, służy do przechowywania substancji, aby zapobiec zanieczyszczeniu.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)