Kluczowe dokumenty
XX1014708
Millipore
Millipore Stopper for Vacuum Filtration
No. 8, Perforated, Silicone with parylene coating, 5/PK
Synonim(y):
Zatyczka do filtracji Millipore, Zatyczka próżniowa
Wybierz wielkość
5 EA
683,00 zł
683,00 zł
Dostępny do wysyłki w dniu15 kwietnia 2025Szczegóły
Wybierz wielkość
Zmień widok
5 EA
683,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41104909
eCl@ss:
32031613
NACRES:
NB.24
683,00 zł
Dostępny do wysyłki w dniu15 kwietnia 2025Szczegóły
Materiały
parylene coating
silicone
metody
vacuum filtration: suitable
Średnica
41 mm
Zastosowanie
filtration
Warunki transportu
ambient
Opis ogólny
Millipore Glass Vacuum Filtration Accessory Product
Stopper, No. 8, perforated, parylene coated, 5/PK
These accessory products are designed to replace parts contained in Millipore glass vacuum filtration kits or provide for an alternative configuration.
This item is an accessory part for the Millipore 47 mm Classic Glass Filter Holder Kits.
Zastosowanie
No. 8, Perforated, Silicone with parylene coating, 5/PK
Questions
  1. What is the inner diameter of the cap hole?
    1 answer
    1. The hole diameter for this stopper is 9.5mm. Other dimentions are as follows:
      Upper diameter - 41.1mm
      Lower diameter - 33.3mm
      Height - 25.4mm