DWK223685
WHEATON® serum vial
tube capacity (5 mL), crimp-top
Synonim(y):
223685, Fiolka z surowicą
Wybierz wielkość
636,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
636,00 zł
Polecane produkty
Materiały
flat bottom
transparent borosilicate glass tube
sterylność
non-sterile
Właściwości
without cap
: no
opakowanie
case of 144 ea Shrink-wrapped modules
producent / nazwa handlowa
WHEATON® 223685
pojemność probówki
(5 mL)
probówka śr.
(22 mm)
dopasowywanie
(Pushfit)
Powiązane kategorie
Opis ogólny
- Przezroczyste fiolki wyprodukowane z niskoparoprzepuszczalnego szkła borokrzemianowego, które spełnia wymagania USP typu 1 i ASTM E 438 typu 1, klasa A.
- Bursztynowe fiolki wykonane z rurki ze szkła borokrzemianowego typu I, zgodne z wymogami odporności hydrolitycznej określonymi w USP 660 i EP 3.2.1.
- Bursztynowe szkło spełnia wymagania USP 1 w zakresie ochrony próbek wrażliwych na światło.
- Rurowa konstrukcja zapewnia doskonałą przejrzystość i spójność wymiarową między fiolkami
- Specjalnie zaprojektowany promień dna zwiększa wytrzymałość w zastosowaniach związanych z liofilizacją
- Mniejsza waga w porównaniu do butelek formowanych
- Moduły owinięte folią termokurczliwą zmniejszają zanieczyszczenie cząstkami stałymi
- Możliwość autoklawowania
Cechy i korzyści
- Fiolki wykonane z rurki ze szkła borokrzemowego typu I spełniają wymagania dotyczące odporności hydrolitycznej określone w USP <660> i EP 3.2.1.
- Moduły owinięte folią termokurczliwą zmniejszają zanieczyszczenie cząstkami stałymi
- Specjalna konstrukcja zwiększa wytrzymałość w zastosowaniach liofilizacyjnych
Informacje prawne
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)