Kluczowe dokumenty
EZFITFRIT3
Millipore
EZ-Fit® Manifold removable porous filter support
stainless steel, for use with EZ-Fit® Filtration Manifold
Wybierz wielkość
3 EA
404,00 zł
404,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Więcej informacji
Wybierz wielkość
Zmień widok
3 EA
404,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41116129
NACRES:
NB.24
404,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Więcej informacji
Materiały
stainless steel
Poziom jakości
Kompatybilność ze sterylizacją
autoclavable compatible
opakowanie
pkg of 3 units
producent / nazwa handlowa
EZ-Fit®
Zastosowanie
bioburden testing
food and beverages
pharmaceutical
water monitoring
kompatybilność
for use with EZ-Fit® Filtration Manifold
Warunki transportu
ambient
Powiązane kategorie
Opis ogólny
EZ-Fit® Manifold porous filter support is a spare accessory of Microfil® filtration head. It can be removed simply by pressing down anywhere around its edge. The Microfil® filtration head is designed to improve ease of use, reduce maintenance, and limit the risk of contamination.
Zastosowanie
EZ-Fit® Manifold porous filter support is a spare accessory of Microfil® filtration head used during filtration of the test samples for general microbiological analysis, bioburden testing, and water monitoring.
Informacje prawne
EZ-FIT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
MICROFIL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Questions
  1. For this catalogue EZFITFRIT3 wich is the pore size? I want to know if is possible that a gelatin solution (10%) can pass through the filter soport.
    1 answer
    1. The item number EZFITMIHE3 corresponds to the Microfil filtration head for EZ-Fit Manifold. This manifold head accommodates filtration membranes with a diameter of 47mm.
      The removable porous filter support in the manifold head, EZFITFRIT3, have a diameter of 38.4mm. These frits are only used as a filtration support on which you place the membranes with a defined very small pore-size for microbes retention. The frits as such has no specified pore-size.