Przejdź do
27232
Stoppers
stopper diam. 20 mm, gray butyl rubber, pkg of 100 ea
Synonim(y):
PK100 20MM BUTYL SEPTA
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
100 ea
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
266,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
41122001
NACRES:
NB.43
266,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
material
gray butyl rubber
packaging
pkg of 100 ea
O.D.
20 mm
stopper diam.
20 mm
application(s)
general analytical
General description
Gray butyl rubber stoppers contain zinc in the form of zinc-oxide. Choosing a suitable stopper material is very essential for studies related to denitrification coupled to methane oxidation. In some cases stoppers are replaced with sterile PTFE mininertvalves or PTFE-faced grey butyl rubber stoppers, for containment of voltiles.
Application
Gray butyl rubber stopper was used to seal the serum vials for isotopic analyses of CH4, during an experimental study done to determine the concentration and carbon isotopic composition of dissolved methane in porewaters. It may also be used to seal aluminium tubes containing growth media, used for assaying conditions for carbon monoxide oxidation by Clostridium thermoaceticum and Clostridium formicoaceticum.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
SU86014527234BR144315
Stoppers stopper diam. 20 mm, gray butyl rubber, pkg of 100 ea
Supelco
27232
Stoppers
Supelco
Supelco
27234
Stoppers
description
stopper diam. 20 mm, gray butyl rubber, pkg of 100 ea
description
diam. 20 mm
description
stopper diam. 20 mm, red rubber (Isoprene rubber), pkg of 100 ea
description
silicone, H 20 mm, top diam. 14 mm
O.D.
20 mm
O.D.
20 mm
O.D.
20 mm
O.D.
-
material
gray butyl rubber
material
gray butyl rubber
material
red rubber (Isoprene rubber)
material
silicone
application(s)
general analytical
application(s)
general analytical
application(s)
general analytical
application(s)
-
packaging
pkg of 100 ea
packaging
pkg of 1000 ea
packaging
pkg of 100 ea
packaging
pack of 10 ea
stopper diam.
20 mm
stopper diam.
-
stopper diam.
20 mm
stopper diam.
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Stoppers
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
  1. 해당 stopper diam. 20 mm (27223)가 Autoclave 사용이 가능한 지 문의드리고 싶습니다.
    1 answer
    1. The product is autoclavable.