Kluczowe dokumenty
Z120790
Sigma-Aldrich
Aldrich® wide-mouth dewar flasks
aluminum housing, capacity 1,000 mL
Synonim(y):
Kolba Dewara, Wide-Mouth Dewar
Wybierz wielkość
1 EA
976,00 zł
976,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 EA
976,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41121804
NACRES:
NB.43
976,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Materiały
borosilicate glass
wide-mouth
Połączenie
Joints neck (70)
sterylność
non-sterile
opakowanie
pack of 1
producent / nazwa handlowa
Sigma-Aldrich
pojemność
1,000 mL
Głębokość × wys. całkowita
30.2 cm × 33.7 cm
śr. wewnętrzna
7.0 cm
Opis ogólny
Aldrich® wide-mouth dewar flasks contain borosilicate glass with protective aluminum or plastic mesh housing and extended aluminum base weighted for stability.
Informacje prawne
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)