Przejdź do
Z756377
Mini moździerz chłodzony ciekłym azotem
pkg of 1 ea
Synonim(y):
chłodzona zaprawa, chłodzony młynek
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
1 ea
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2740,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NB.22
UNSPSC Code:
41103025
2740,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
packaging
pkg of 1 ea
manufacturer/tradename
Bel-Art H37260-0100
General description
Zamrażanie i przetwarzanie małych próbek tkanek w probówce do mikrowirówki. Moździerz ze stali nierdzewnej ma przyspawany uchwyt do mocowania probówki mikrowirówki o pojemności 1,5 ml. Moździerz jest zawieszony nad wnęką ze stali nierdzewnej, w której znajduje się ciekły azot i jest umieszczony w silnie izolowanej obudowie z niebieskiego polietylenu.
  • Umożliwia rozdrabnianie mniejszych ilości tkanki bezpośrednio w probówce do mikrowirówki o pojemności 1,5 ml, co zmniejsza straty próbki i skraca czas pobierania.
  • Zapobiega pękaniu probówki poprzez wyeliminowanie bezpośredniego kontaktu z ciekłym azotem
  • Zawiera tłuczek ze stali nierdzewnej o długości 5 cali z uchwytem z polietylenu o wymiarach W x D 10,2 cm x 1,9 cm
  • Całkowite wymiary obudowy: D x H 16,5 cm x 11,4 cm; nóżki ssące utrzymują stabilność na stole warsztatowym
  • Zdejmowany, izolowany uchwyt moździerza o długości 10,2 cm
Features and Benefits
  • Permits grinding of smaller amounts of tissue directly in a 1.5 mL microcentrifuge tube resulting in reduced sample loss and collection time
  • Prevents tube from cracking by eliminating direct contact with liquid nitrogen
  • Includes 5 in. long stainless steel pestle with W x D 10.2 cm x 1.9 cm polyethylene handle
  • Housing overall dimensions: D x H 16.5 cm x 11.4 cm
  • Suction feet keep it stable on the workbench
  • Removable, insulated mortar handle, 10.2 cm long
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
BAH372600000BAH372600001Z247480
description
pkg of 1 ea
description
stainless steel (with polyethylene housing), diam. × H 16.5 cm (6.5 in.) × 11.4 cm (4.5 in.)
description
stainless steel (Mortar,Bowl only, no handle), diam. × L 16.5 cm × 11.4 cm
description
O.D. × H 105 mm × 75 mm, capacity 300 mL
packaging
pkg of 1 ea
packaging
pack of 1 ea
packaging
pack of 1 ea
packaging
pack of 1 ea
manufacturer/tradename
Bel-Art H37260-0100
manufacturer/tradename
Bel-Art H37260-0000
manufacturer/tradename
Bel-Art H37260-0001
manufacturer/tradename
Coorstek 66319
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)