Kluczowe dokumenty
Z106380
Supelco
Shorty Vials®
volume 4 mL, neck thread, 15 ‑ 425, diam. × H 17 mm × 38 mm
Wybierz wielkość
200 EA
791,00 zł
791,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
200 EA
791,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41121806
NACRES:
NB.11
791,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Materiały
clear borosilicate glass vial
Właściwości
closure type screw top vial
neck thread 15 ‑ 425
śr. × wys.
17 mm × 38 mm
pojemność
4 mL
Opis ogólny
Autoklawowalne, łatwe w utrzymaniu. Fiolka służy do przechowywania lub jako rodzaj zamknięcia.
Vial only. Autoclavable borosilicate USP Type 1 glass. Select caps and septa according to application.
Informacje prawne
Shorty Vial is a registered trademark of Wheaton Industries, Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)