Przejdź do
27153
Screw cap, solid top with aluminum liner, pkg 100
black phenolic solid cap, aluminum liner, for use with 7 mL vial with 15-425 thread, 15-425 thread
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
100 ea
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
189,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
41122001
NACRES:
NB.43
189,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
material
aluminum liner, black phenolic solid cap
feature
closure type black phenolic solid top cap
packaging
pkg of 100 ea
parameter
135 °C temp. limit
fitting
15-425 thread
application(s)
general analytical
compatibility
for use with 7 mL vial with 15-425 thread
General description
Screw caps (black phenolic solid cap, for use with 7 mL vial with 15-425 thread) are available as solid caps with aluminum liner. Caps are made from phenolic resin. Solid phenolic caps withstand a maximum temperature of 205°C.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
271542750927152
description
black phenolic solid cap, aluminum liner, for use with 7 mL vial with 15-425 thread, 15-425 thread
description
black phenolic hole cap, for use with 7 mL vial with 15-425 thread, pkg of 100 ea
description
volume 22 mL, clear glass vial, thread for 20-400, O.D. × H 23 mm × 85 mm, PTFE liner
description
green melamine resin solid cap, F217/PTFE liner, for use with 7 mL vial with 15-425 thread
feature
closure type black phenolic solid top cap
feature
autoclavable, closure type black phenolic hole cap
feature
closure type black phenolic solid top cap, closure type screw top vial
feature
closure type screw thread, green melamine solid cap, PTFE liner
fitting
15-425 thread
fitting
thread for 15-425
fitting
thread for 20-400
fitting
thread for 15-425
material
black phenolic solid cap, aluminum liner
material
black phenolic hole cap
material
clear glass vial, PTFE liner, black phenolic solid cap
material
F217/PTFE liner, green melamine resin solid cap
compatibility
for use with 7 mL vial with 15-425 thread
compatibility
for use with 7 mL vial with 15-425 thread
compatibility
-
compatibility
for use with 7 mL vial with 15-425 thread
packaging
pkg of 100 ea
packaging
pkg of 100 ea
packaging
pkg of 100 ea
packaging
pkg of 100 ea
parameter
135 °C temp. limit
parameter
149 °C temp. limit
parameter
-
parameter
49 °C temp. limit
Still not finding the right product?
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)