Merck
X1376
Sigma-Aldrich
p-Xylene-2-sulfonic acid hydrate
≥98%
Synonim(y):
2,5-Dimethylbenzenesulfonic acid
Wybierz wielkość
25 G
460,00 zł
460,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
25 G
460,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C8H10O3S · xH2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
186.23 (anhydrous basis)
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
460,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Próba
≥98%
ciąg SMILES
O.Cc1ccc(C)c(c1)S(O)(=O)=O
InChI
1S/C8H10O3S.H2O/c1-6-3-4-7(2)8(5-6)12(9,10)11;/h3-5H,1-2H3,(H,9,10,11);1H2
Klucz InChI
VXKQOMCABCHKAQ-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Reagent for serum cholesterol determination.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
A simple method for the determination of serum cholesterol.
D WATSON
Clinica chimica acta; international journal of clinical chemistry, 5, 637-643 (1960-09-01)