Przejdź do zawartości
462268
4,4′-Diamino-2,2′-stilbenedisulfonic acid
technical grade, 85%
Synonim(y):
Amsonic acid
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C14H14N2O6S2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
370.40
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
EC Number:
201-325-2
MDL number:
Assay:
85%
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
technical grade
Quality Segment
assay
85%
mp
>300 °C (lit.)
functional group
sulfonic acid
SMILES string
Nc1ccc(\C=C\c2ccc(N)cc2S(O)(=O)=O)c(c1)S(O)(=O)=O
InChI
1S/C14H14N2O6S2/c15-11-5-3-9(13(7-11)23(17,18)19)1-2-10-4-6-12(16)8-14(10)24(20,21)22/h1-8H,15-16H2,(H,17,18,19)(H,20,21,22)/b2-1+
InChI key
REJHVSOVQBJEBF-OWOJBTEDSA-N
General description
Disodium salt of 4,4′-diamino-2,2′-stilbenedisulfonic acid may be used in the synthesis of dyes and optical brighteners or fluorescent whitening agents.
Piktogramy
Exclamation mark
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Klasa składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Co się dzieje?
WGK 1
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)