Kluczowe dokumenty
WHAWB100024
Qiagen® Multi Barrier Pouch
large, size , L x W 7" x 7.37" (17.8 cm x 18.7 cm), resealable, pkg of 50 ea
Synonim(y):
Multi Barrier Pouch Reseal 7 x 7,37 (50 szt.), Whatman FTA
Wybierz wielkość
1 PKG
1020,00 zł
1020,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 PKG
1020,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41105500
NACRES:
NB.22
1020,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
opakowanie
pkg of 50 ea
producent / nazwa handlowa
Qiagen WB100024
rozmiar
, L x W 7" x 7.37" (17.8 cm x 18.7 cm)
Opis ogólny
Duże, zamykane torebki Multi-Barrier o wymiarach 7 x 7,37 cala (17,8 x 18,7 cm) do transportu lub przechowywania urządzenia QIAcard FTA CloneSaver.
Cechy i korzyści
  • Laminowane warstwy utrzymują integralność i bezpieczeństwo próbki, chroniąc kartę przed narażeniem na zanieczyszczenie gazem lub cieczą.
  • Zewnętrzna powierzchnia papierowa nadaje się do etykietowania lub pisania. Torebka Multi-Barrier posiada zamykane zamknięcie. Aby zoptymalizować integralność próbki, karty FTA są przechowywane w torebce Multi-Barrier z pakietem osuszającym.
Inne uwagi
Field of Use : For internal research use only. Products are not intended for diagnostic use or resale.
Informacje prawne
FTA is a trademark of Qiagen Group
QIAcard is a trademark of Qiagen Group
Qiagen is a registered trademark of Qiagen Group
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Produkty
Description of common problems that can occur during genomic DNA preparation
Opis typowych problemów, które mogą wystąpić podczas przygotowywania genomowego DNA
This article describes the evaluation of Whatman FTA cards from Cytiva for their ability to collect, store, and isolate high-quality RNA from a variety of crude biological samples.
Polymerase chain reaction (PCR) is a technique that results in exponential amplification of a target DNA sequence.
Protokoły
A number of options are available for sample collection, transport, archiving, and DNA purification.
Spectrophotometry can be used to estimate DNA or RNA concentration and to analyze the purity of the preparation.