Kluczowe dokumenty
WHAWB120211
QIAcard Indicating FTA Cards
micro, 1 sample area per card, pkg of 100 cards
Synonim(y):
12249 3126 Wskaźnik Micro (100), Whatman FTA
Wybierz wielkość
1 PKG
2390,00 zł
2390,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 PKG
2390,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41105500
NACRES:
NB.22
2390,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
opis
indicating FTA micro card with 1 sample area per card, 125 μL maximum volume/sample area, 125 μL maximum total volume/card
producent / nazwa handlowa
Qiagen WB120211
opakowanie
pkg of 100 cards
Opis ogólny
FTA Cards offer a compact room-temperature storage system that reduces the need for precious freezer space.
QIAcard FTA micro format with one spot area to collect, stabilize, process, transport, and archive colored samples such as blood. FTA technology enables cell lysis on contact, denatures proteins and immediate stabilization and protection of nucleic acids.
FTA micro cards utilize QIAcard FTA technology that simplifies the handling and processing of nucleic acids. FTA Cards contain chemicals that lyse cells, denature proteins and protect nucleic acids from nucleases, oxidation and UV damage. FTA cards rapidly inactivate organisms, including blood-borne pathogens, and prevent the growth of bacteria and other microorganisms.
Convenient for protocols that require different locations for testing and archiving samples. Different samples can be processed independently.
Cechy i korzyści
  • Zawiera różowy barwnik, który zmienia kolor na biały po nałożeniu bezbarwnej próbki.
  • Jeden obszar próbki do nałożenia do 125 μl próbki na kartę.
  • Wystarczy nanieść próbkę na kartę FTA. Błony komórkowe i organelle są lizowane, a uwolnione kwasy nukleinowe są uwięzione we włóknach matrycy. Kwasy nukleinowe pozostają unieruchomione i są przechowywane do transportu, natychmiastowego przetwarzania lub długotrwałego przechowywania w temperaturze pokojowej.
  • Ponieważ wychwycone kwasy nukleinowe są zachowane, karty FTA ułatwiają pobieranie próbek w odległych lokalizacjach i upraszczają ich transport.
  • Wysyłaj próbki z powrotem do laboratorium bez kosztownej specjalnej obsługi lub suchego lodu i przetwarzaj je w dogodnym dla siebie czasie.
  • Karty FTA mogą być używane z praktycznie każdym rodzajem próbki: Krew, komórki hodowlane, komórki policzkowe, plazmidy i tkanki stałe.
  • Przechwycone kwasy nukleinowe są gotowe do oczyszczenia. Wystarczy pobrać próbkę z karty FTA, przemyć ją odczynnikiem FTA Purification Reagent i przepłukać buforem TE-1 (10 mM Tris-HCI, 0,1 mM EDTA, pH 8). DNA na wypłukanym stemplu jest gotowe do użycia w aplikacjach takich jak PCR, analiza SNP i PCR w czasie rzeczywistym. Ponieważ produkty PCR pozostają w roztworze, stempel może być używany do wielokrotnej amplifikacji.
Inne uwagi
Integralność próbki jest zoptymalizowana, gdy karty FTA są przechowywane w woreczku Multi-Barrier Pouch z pakietem osuszającym.
Zakres zastosowania: Tylko do użytku wewnętrznego w celach badawczych
Informacje prawne
FTA is a trademark of Qiagen Group
QIAcard is a trademark of Qiagen Group
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Produkty
Description of common problems that can occur during genomic DNA preparation
Opis typowych problemów, które mogą wystąpić podczas przygotowywania genomowego DNA
This article describes the evaluation of Whatman FTA cards from Cytiva for their ability to collect, store, and isolate high-quality RNA from a variety of crude biological samples.
Polymerase chain reaction (PCR) is a technique that results in exponential amplification of a target DNA sequence.
Protokoły
This page shows genomic DNA purification from sample on FTA elute from Cytiva.
This document shows intructions for EasiCollect™ device from Cytiva.
This study examined the yield and quality of DNA from samples applied to Whatman FTA cards, using five common methods of DNA extraction.
W badaniu tym zbadano wydajność i jakość DNA z próbek naniesionych na karty Whatman FTA przy użyciu pięciu popularnych metod ekstrakcji DNA.
Zobacz wszystko