Kluczowe dokumenty
WHAWB100037
Qiagen® Multi Barrier Pouch
medium, size , L x W 4.37" x 6.5" (11.1 cm x 16.5 cm), pkg of 100 ea
Synonim(y):
Archiwizacja FTA, Whatman FTA, Woreczek z wieloma barierkami 4,37" x 6,5" (100 szt.)
Wybierz wielkość
1 PKG
744,00 zł
744,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 PKG
744,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41105500
NACRES:
NB.22
744,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
opakowanie
pkg of 100 ea
producent / nazwa handlowa
Qiagen WB100037
rozmiar
, L x W 4.37" x 6.5" (11.1 cm x 16.5 cm)
Opis ogólny
Średniej wielkości woreczki Multi-Barrier o wymiarach 4,37 x 6,5 cala (11,1 x 16,5 cm) do transportu lub przechowywania 12249 3126 Classic lub większych formatów.
Cechy i korzyści
  • Laminowane warstwy utrzymują integralność i bezpieczeństwo próbki, chroniąc kartę przed narażeniem na zanieczyszczenie gazem lub cieczą.
  • Zewnętrzna powierzchnia papierowa nadaje się do etykietowania lub pisania. Torebka Multi-Barrier posiada zamykane zamknięcie. Aby zoptymalizować integralność próbki, karty 3126 są przechowywane w torebce Multi-Barrier z pakietem osuszającym.
Inne uwagi
Field of Use : For internal research use only. Products are not intended for diagnostic use or resale.
Informacje prawne
FTA is a trademark of Qiagen Group
QIAcard is a trademark of Qiagen Group
Qiagen is a registered trademark of Qiagen Group
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Produkty
This article describes the evaluation of Whatman FTA cards from Cytiva for their ability to collect, store, and isolate high-quality RNA from a variety of crude biological samples.