Merck
Z303313
Quickfit® jacketed coil condenser
L 160 mm, joint: ST/NS 24/29
Synonim(y):
CX6/33/SC
About This Item
Kod UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.43
Połączenie
joint: ST/NS24/29
producent / nazwa handlowa
Quickfit CX 6/33/SC
dostępność
not available in USA and Canada
not available in USA and Canada
Długość
160 mm
powierzchnia
400 cm2
Opis ogólny
Double surface condensers with a coil as the inner surface provides approximately twice the surface area of plain, double surface condensers of the same effective length.
Informacje prawne
Quickfit is a registered trademark of SciLabware Limited