Kluczowe dokumenty
WHAWB100003
Qiagen® Desykant wskazujący
1g packets, pkg of 1000 ea
Synonim(y):
Archiwizacja FTA, Whatman FTA, Z747335, Zestaw środków osuszających (1000)
Wybierz wielkość
1 PKG
2330,00 zł
2330,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 PKG
2330,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41105500
NACRES:
NB.22
2330,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
opakowanie
pkg of 1000 ea
producent / nazwa handlowa
Qiagen WB100003
Opis ogólny
Saszetki ze środkiem pochłaniającym wilgoć (1 g) ze wskaźnikiem zapewniającym, że karty FTA pozostaną suche podczas transportu lub przechowywania. Zmiana koloru z niebieskiego na różowy wskazuje na wchłanianie wilgoci.
Inne uwagi
Zakres zastosowania: Tylko do użytku wewnętrznego
Informacje prawne
Qiagen is a registered trademark of Qiagen Group
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Produkty
This article describes the evaluation of Whatman FTA cards from Cytiva for their ability to collect, store, and isolate high-quality RNA from a variety of crude biological samples.
Protokoły
W badaniu tym zbadano wydajność i jakość DNA z próbek naniesionych na karty Whatman FTA przy użyciu pięciu popularnych metod ekstrakcji DNA.
This study examined the yield and quality of DNA from samples applied to Whatman FTA cards, using five common methods of DNA extraction.