Kluczowe dokumenty
WHAWB100036
Qiagen® Multi Barrier Pouch
small, size , L x W 3.75" x 3" (9.5 cm x 7.6 cm), pkg of 100 ea
Synonim(y):
Archiwizacja FTA, Whatman fta, Woreczek z wieloma barierą 3,75" x 3" (100 szt.), fta Whatman
Wybierz wielkość
1 PKG
387,60 zł
387,60 zł
Cena katalogowa408,00 zł
Dostępny do wysyłki w dniu24 kwietnia 2025Szczegóły
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 PKG
387,60 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41105500
NACRES:
NB.22
387,60 zł
Cena katalogowa408,00 zł
Dostępny do wysyłki w dniu24 kwietnia 2025Szczegóły
opakowanie
pkg of 100 ea
producent / nazwa handlowa
Qiagen WB100036
rozmiar
, L x W 3.75" x 3" (9.5 cm x 7.6 cm)
Opis ogólny
Niewielkich rozmiarów woreczki Multi-Barrier 3,75 x 3 cale (9,5 x 7,6 cm) do transportu lub przechowywania formatów 12249 3126 Mini i Micro.
Cechy i korzyści
  • Laminowane warstwy utrzymują integralność i bezpieczeństwo próbki, chroniąc kartę przed narażeniem na zanieczyszczenie gazem lub cieczą.
  • Zewnętrzna powierzchnia papierowa nadaje się do etykietowania lub pisania. Torebka Multi-Barrier posiada zamykane zamknięcie. Aby zoptymalizować integralność próbki, karty 3126 są przechowywane w torebce Multi-Barrier z pakietem osuszającym.
Inne uwagi
Field of Use : For internal research use only. Products are not intended for diagnostic use or resale.
Informacje prawne
FTA is a trademark of Qiagen Group
QIAcard is a trademark of Qiagen Group
Qiagen is a registered trademark of Qiagen Group
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Produkty
This article describes the evaluation of Whatman FTA cards from Cytiva for their ability to collect, store, and isolate high-quality RNA from a variety of crude biological samples.
Protokoły
W badaniu tym zbadano wydajność i jakość DNA z próbek naniesionych na karty Whatman FTA przy użyciu pięciu popularnych metod ekstrakcji DNA.
This study examined the yield and quality of DNA from samples applied to Whatman FTA cards, using five common methods of DNA extraction.