WHAWB100029
Unicore Punch Kit
I.D. 2.0 mm, pkg of 4 ea
Synonim(y):
Whatman FTA, Zestaw dziurkaczy UniCore 2,00 mm (4), cios harrisa, harris uni-core, jednordzeniowy, mata do cięcia, whatman punch
Wybierz wielkość
379,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
379,00 zł
Polecane produkty
opakowanie
pkg of 4 ea
producent / nazwa handlowa
Qiagen WB100029
śr. wewn.
2.0 mm
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Mata tnąca (dostępna również osobno: WHAWB100022) dołączona do zestawów dziurkujących UniCore zapewnia czyste cięcie próbek z kart 3126/3126 Elute Cards i wydłuża żywotność końcówki tnącej (do 500 uderzeń).
Cechy i korzyści
- Krawędzie tnące ze stali nierdzewnej Krawędzie tnące ze stali nierdzewnej (2,0 mm) umożliwiają ręczne rdzeniowanie, pobieranie i kontrolowane wysuwanie stempla FTA™.
- Zaprojektowany, aby zminimalizować zanieczyszczenie i przenoszenie między próbkami, gdy przestrzegana jest procedura czyszczenia.
Inne uwagi
Informacje prawne
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Klienci oglądali również te produkty
Produkty
This article describes the evaluation of Whatman FTA cards from Cytiva for their ability to collect, store, and isolate high-quality RNA from a variety of crude biological samples.
Protokoły
W badaniu tym zbadano wydajność i jakość DNA z próbek naniesionych na karty Whatman FTA przy użyciu pięciu popularnych metod ekstrakcji DNA.
This study examined the yield and quality of DNA from samples applied to Whatman FTA cards, using five common methods of DNA extraction.