Merck
W522007
Sigma-Aldrich
Guaicwood acetate
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C17H28O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
264.40
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12164502
Identyfikator substancji w PubChem:
pochodzenie biologiczne
synthetic
klasa czystości
Halal
Kosher
współczynnik refrakcji
n20/D 1.4905 (lit.)
bp
242 °C (lit.)
gęstość
0.977 g/mL at 25 °C (lit.)
Zastosowanie
flavors and fragrances
Dokumentacja
see Safety & Documentation for available documents
alergen pokarmowy
no known allergens
Organoleptyczne
green
ciąg SMILES
CC1CCC(CC2=C1CCC2C)C(C)(C)OC(C)=O
InChI
1S/C17H28O2/c1-11-6-8-14(17(4,5)19-13(3)18)10-16-12(2)7-9-15(11)16/h11-12,14H,6-10H2,1-5H3
Klucz InChI
DRFSOBZVMGLICQ-UHFFFAOYSA-N
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)