Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
25 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 168,00 zł |
Informacje o tej pozycji
168,00 zł
Quality Segment
assay
98%
form
liquid
refractive index
n20/D 1.550 (lit.)
bp
135 °C/7 mmHg (lit.)
solubility
alcohol: soluble(lit.), benzene: soluble(lit.), chloroform: soluble(lit.), diethyl ether/hexanes: soluble(lit.), water: very soluble(lit.)
density
1.196 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
hydroxyl
SMILES string
Cc1ncsc1CCO
InChI
1S/C6H9NOS/c1-5-6(2-3-8)9-4-7-5/h4,8H,2-3H2,1H3
InChI key
BKAWJIRCKVUVED-UHFFFAOYSA-N
General description
Application
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description 98% | description ≥98%, FG | description analytical standard | description British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard |
| assay 98% | assay ≥98% | assay ≥98.0% (GC) | assay - |
| solubility chloroform: soluble(lit.), diethyl ether/hexanes: soluble(lit.), water: very soluble(lit.), alcohol: soluble(lit.), benzene: soluble(lit.) | solubility - | solubility - | solubility - |
| Quality Level 100 | Quality Level 400, 300 | Quality Level 100 | Quality Level - |
| density 1.196 g/mL at 25 °C (lit.) | density 1.196 g/mL at 25 °C (lit.) | density 1.196 g/mL at 25 °C (lit.) | density 1.196 g/mL at 25 °C (lit.) |
| bp 135 °C/7 mmHg (lit.) | bp 135 °C/7 mmHg (lit.) | bp 135 °C/7 mmHg (lit.) | bp 135 °C/7 mmHg (lit.) |
| refractive index n20/D 1.550 (lit.) | refractive index n20/D 1.550 (lit.) | refractive index n20/D 1.550±0.001, n20/D 1.550 (lit.) | refractive index n20/D 1.550 (lit.) |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 4-Methyl-5-thiazoleethanol
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Narządy docelowe
Respiratory system
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
Temperatura zapłonu (°F)
233.6 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
112 °C - closed cup
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?