Merck
W376108
Sigma-Aldrich
5-Methyl-2-hepten-4-one, predominantly trans
98%, stabilized, FG
Synonim(y):
Hazelnut ketone
Wybierz wielkość
W376108-SAMPLE-K
226,00 zł
100 G
2300,00 zł
1 KG
12 260,00 zł
226,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorczeWięcej informacji
Wybierz wielkość
Zmień widok
W376108-SAMPLE-K
226,00 zł
100 G
2300,00 zł
1 KG
12 260,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
C2H5CH(CH3)COCH=CHCH3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
126.20
Numer FEMA:
3761
Nr Rady Europy:
2085
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12164502
Identyfikator substancji w PubChem:
Numer Flavisa:
7.139
NACRES:
NA.21
agency:
meets purity specifications of JECFA
226,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorczeWięcej informacji
pochodzenie biologiczne
synthetic
Poziom jakości
klasa czystości
FG
Halal
Kosher
agency
meets purity specifications of JECFA
zgodność regionalna
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
Próba
98%
może zawierać
<0.50% alpha-tocopherol, synthetic as stabilizer
współczynnik refrakcji
n20/D 1.444 (lit.)
bp
170 °C (lit.)
gęstość
0.845 g/mL at 25 °C (lit.)
Zastosowanie
flavors and fragrances
Dokumentacja
see Safety & Documentation for available documents
alergen pokarmowy
no known allergens
Organoleptyczne
hazelnut; pungent; nutty
ciąg SMILES
CCC(C)C(/C=C/C)=O
InChI
1S/C8H14O/c1-4-6-8(9)7(3)5-2/h4,6-7H,5H2,1-3H3/b6-4+
Klucz InChI
ARJWAURHQDJJAC-GQCTYLIASA-N
Opis ogólny
5-Methyl-2-hepten-4-one predominantly trans is the characteristic aroma compound of hazelnuts.[1][113}
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
141.8 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
61 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Isolation, synthesis, and absolute configuration of filbertone?the principal flavor component of the hazelnut
Jauch J, et al.
Angewandte Chemie (International Edition in English), 28(8), 1022-1023 (1989)
Filbertone as a Marker for the Assessment of Hazelnut Spread Quality.
Cizkova H, et al.
Czech Journal of Food Sciences, 31(1) (2013)
Youna Moon et al.
Nutrients, 11(8) (2019-08-02)
The aim of this research was to estimate the preventive effects of filbertone, the main flavor compound in hazelnuts, on lipid accumulation in the adipose tissue of mice fed a high-fat diet (HFD) and to reveal the underlying molecular mechanisms.