Merck
W519103
Sigma-Aldrich
Methyl formate
≥95%
Synonim(y):
Formic acid methyl ester
About This Item
Wzór liniowy:
HCO2CH3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
60.05
Beilstein:
1734623
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12164502
Identyfikator substancji w PubChem:
Numer Flavisa:
9.642
NACRES:
NA.21
bp:
32-34 °C (lit.)
Aby zapytać o ten produkt W519103, skontaktuj się z lokalnym biurem lub sprzedawcą firmy Merck. Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
pochodzenie biologiczne
synthetic
gęstość pary
2.1 (vs air)
Próba
≥95%
Formularz
liquid
temp. samozapłonu
842 °F
granice wybuchowości
23 %
współczynnik refrakcji
n20/D 1.343 (lit.)
pH
4.0-5.0 (20 °C, 200 g/L)
bp
32-34 °C (lit.)
mp
−100 °C (lit.)
gęstość
0.974 g/mL at 20 °C (lit.)
Zastosowanie
flavors and fragrances
Dokumentacja
see Safety & Documentation for available documents
alergen pokarmowy
no known allergens
Organoleptyczne
fruity; plum
ciąg SMILES
[H]C(=O)OC
InChI
1S/C2H4O2/c1-4-2-3/h2H,1H3
Klucz InChI
TZIHFWKZFHZASV-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Mrówczan metylu znajduje zastosowanie jako fumigant w rodzynkach i suszonych porzeczkach.[1]
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 1 - STOT SE 1 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
-2.2 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
-19 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Slide 1 of 2
1 of 2
Winter R
A Consumer's Dictionary of Food Additives, 352-352 null
D Cain et al.
The Journal of organic chemistry, 66(18), 6092-6095 (2001-09-01)
Free-energy barriers of 9.85 and 11.91 +/- 0.15 kcal/mol at -70.8 degrees C were found by dynamic NMR spectroscopy for the E-to-Z and Z-to-E conversions, respectively, of methyl formate (1) enriched in 13C to 99% for the carbonyl carbon [methyl
John F Marlier et al.
The Journal of organic chemistry, 70(5), 1737-1744 (2005-02-26)
Multiple isotope effects have been measured for the acid-catalyzed hydrolysis of methyl formate in 0.5 M HCl at 20 degrees C. The isotope effects in the present investigation include the carbonyl carbon (13k = 1.028 +/- 0.001), the carbonyl oxygen
T Sethre et al.
International archives of occupational and environmental health, 73(6), 401-409 (2000-09-28)
The aim of the study was to investigate the acute effects of experimental methylformate exposure on the nervous system. In an exposure chamber, 20 subjects were exposed to methylformate at 100 ppm [Swiss maximum allowable concentration (MAC)] for 8 h.
Wayne K Metcalfe et al.
The journal of physical chemistry. A, 114(17), 5478-5484 (2010-04-13)
The energetics and kinetics of methyl formate decomposition have been investigated by high-level ab initio calculations with rate constant predictions. The paucity of reliable experimental data for methyl formate has been circumvented by studying a very similar system, namely, the