Merck
M46837
Sigma-Aldrich
Methyl formate
reagent grade, 97%
Synonim(y):
Formic acid methyl ester
Wybierz wielkość
1 L
338,00 zł
338,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 L
338,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
HCO2CH3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
60.05
Beilstein:
1734623
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352108
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.21
bp:
32-34 °C (lit.)
338,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
klasa czystości
reagent grade
Poziom jakości
gęstość pary
2.1 (vs air)
ciśnienie pary
32.81 psi ( 55 °C)
9.21 psi ( 20 °C)
Próba
97%
Formularz
liquid
temp. samozapłonu
842 °F
granice wybuchowości
23 %
dilution
(for analytical testing)
zanieczyszczenia
≤3% methyl alcohol
współczynnik refrakcji
n20/D 1.343 (lit.)
pH
4.0-5.0 (20 °C, 200 g/L)
bp
32-34 °C (lit.)
mp
−100 °C (lit.)
gęstość
0.974 g/mL at 20 °C (lit.)
ciąg SMILES
[H]C(=O)OC
InChI
1S/C2H4O2/c1-4-2-3/h2H,1H3
Klucz InChI
TZIHFWKZFHZASV-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Mrówczan metylu może być stosowany do przygotowania formamidów poprzez formylację aminową.[1]
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 1 - STOT SE 1 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
-2.2 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
-19 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Catalytic reaction of methyl formate with amines to formamides.
Deutsch J, et al.
Tetrahedron, 65(50), 10365-10369 (2009)
Rotational isomerism in methyl formate and methyl acetate; a low-temperature matrix infrared study using thermal molecular beams.
Blom CE and Gunthard HH.
Chemical Physics Letters, 84(2), 267-271 (1981)
Jean-François Bilodeau et al.
Prostaglandins, leukotrienes, and essential fatty acids, 164, 102215-102215 (2020-12-05)
Cancer has been associated with increased oxidative stress and deregulation of bioactive oxylipins derived from long-chain polyunsaturated fatty acids (LC-PUFA) like arachidonic acid (AA). There is a debate whether ω-3 LC-PUFA could promote or prevent prostate tumor growth through immune
Methyl formate as a new building block in C1 chemistry.
Lee JS, et al.
Applied Catalysis, 57(1), 1-30 (1990)
Marine S Da Silva et al.
Prostaglandins, leukotrienes, and essential fatty acids, 126, 64-71 (2017-10-17)
This study aimed to determine whether dairy macronutrients alter markers of inflammation and oxidative stress in endothelial cells. Human endothelial cells (HUVEC) were treated with ruminant trans fatty acids (rTFA), either trans-vaccenic acid (tVA) or trans-palmitoleic acid (tPA), whey protein