Przejdź do
44692
Apigenin 7-glucoside
analytical standard
Synonim(y):
4′,5,7-Trihydroxyflavone 7-glucoside, Apigenin-7-O-glucoside, Apigetrin, Cosmosiin
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
5 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1730,00 zł
25 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
4280,00 zł
3210,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C21H20O10
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
432.38
UNSPSC Code:
85151701
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
EC Number:
209-430-5
Beilstein/REAXYS Number:
65669
MDL number:
1730,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
analytical standard
Quality Segment
assay
≥97.0% (HPLC)
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
application(s)
food and beverages
format
neat
SMILES string
OC[C@H]1O[C@@H](Oc2cc(O)c3C(=O)C=C(Oc3c2)c4ccc(O)cc4)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O
InChI
1S/C21H20O10/c22-8-16-18(26)19(27)20(28)21(31-16)29-11-5-12(24)17-13(25)7-14(30-15(17)6-11)9-1-3-10(23)4-2-9/h1-7,16,18-24,26-28H,8H2/t16-,18-,19+,20-,21-/m1/s1
InChI key
KMOUJOKENFFTPU-QNDFHXLGSA-N
General description
Apigenin 7-glucoside is a flavone belonging to the class of polyphenols and is commonly found in Thymus species. It shows a broad spectrum of pharmacological properties such as antispasmodic, bactericidal, expectorant, antihelmintic, adstringent, antitussive and carminative agent.
Application
Apigenin 7-glucoside may be used as an analytical reference standard for the quantification of the analyte in Thymus species and Olea europaea using different chromatography techniques.
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Packaging
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Other Notes
This compound is commonly found in plants of the genus: achillea ginkgo humulus hypericum melissa mentha pimpinella plantago salvia silybum thymus
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
PHL8916000720585Y0001777
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
-
technique(s)
-
technique(s)
-
format
neat
format
-
format
-
format
neat
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
100
Quality Level
-
grade
analytical standard
grade
primary reference standard
grade
primary reference standard
grade
pharmaceutical primary standard
assay
≥97.0% (HPLC)
assay
≥95.0% (HPLC)
assay
-
assay
-
application(s)
food and beverages
application(s)
-
application(s)
-
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Apigenin 7-glucoside
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)