Merck
W444401
Sigma-Aldrich
Ethyl 5-hydroxydecanoate
solution in delta-decalactone
Wybierz wielkość
W444401-SAMPLE-K
233,00 zł
100 G
1230,00 zł
1 KG
4720,00 zł
233,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorczeWięcej informacji
Wybierz wielkość
Zmień widok
W444401-SAMPLE-K
233,00 zł
100 G
1230,00 zł
1 KG
4720,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C12H24O3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
216.32
Numer FEMA:
4444
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12164502
NACRES:
NA.21
233,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorczeWięcej informacji
pochodzenie biologiczne
synthetic
Poziom jakości
klasa czystości
Kosher
stężenie
≥55%
Zastosowanie
flavors and fragrances
Dokumentacja
see Safety & Documentation for available documents
alergen pokarmowy
no known allergens
Organoleptyczne
fatty; peach; sweet
ciąg SMILES
O(CC)C(=O)CCCC(O)CCCCC
InChI
1S/C12H24O3/c1-3-5-6-8-11(13)9-7-10-12(14)15-4-2/h11,13H,3-10H2,1-2H3
Klucz InChI
JZHPHZPSKLWKPM-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Do celów badawczo-rozwojowych lub spożywczych poza UE. Nie do sprzedaży detalicznej.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)