Merck
W354503
Sigma-Aldrich
Ethyl 3-hydroxyhexanoate
≥98%, FG
Synonim(y):
3-hydroxyhexanoic acid ethyl ester, Ethyl 3-hydroxy caproate
Wybierz wielkość
W354503-SAMPLE-K
220,00 zł
100 G
669,00 zł
1 KG
1870,00 zł
5 KG
9500,00 zł
220,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorczeWięcej informacji
Wybierz wielkość
Zmień widok
W354503-SAMPLE-K
220,00 zł
100 G
669,00 zł
1 KG
1870,00 zł
5 KG
9500,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
CH3CH2CH2CH(OH)CH2CO2C2H5
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
160.21
Numer FEMA:
3545
Numer WE:
Nr Rady Europy:
4101
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12164502
Identyfikator substancji w PubChem:
Numer Flavisa:
9.535
NACRES:
NA.21
agency:
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
220,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorczeWięcej informacji
pochodzenie biologiczne
synthetic
Poziom jakości
klasa czystości
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
agency
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
zgodność regionalna
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
Próba
≥98%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.428 (lit.)
bp
90-92 °C/14 mmHg (lit.)
gęstość
0.974 g/mL at 25 °C (lit.)
Zastosowanie
flavors and fragrances
Dokumentacja
see Safety & Documentation for available documents
alergen pokarmowy
no known allergens
alergen zapachowy
no known allergens
Organoleptyczne
grape; green; citrus; fruity; sweet
ciąg SMILES
CCCC(O)CC(=O)OCC
InChI
1S/C8H16O3/c1-3-5-7(9)6-8(10)11-4-2/h7,9H,3-6H2,1-2H3
Klucz InChI
LYRIITRHDCNUHV-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Ethyl 3-hydroxyhexanoate is the key volatile flavor compound of orange juice.[1] It also occurs in pineapple[2], wood apple[3], caja fruit[4] and tamarillo fruit.[5]
Zastosowanie
  • Novel Antiviral Activity of Ethyl 3-Hydroxyhexanoate Against Coxsackievirus B Infection.: Discusses the potential antiviral properties of Ethyl 3-hydroxyhexanoate, positioning it as a candidate for therapeutic use against Coxsackievirus, with implications for pharmaceutical applications and virology (Olasunkanmi et al., 2022).
  • RIFM fragrance ingredient safety assessment, ethyl 3-hydroxyhexanoate, CAS Registry Number 2305-25-1.: A comprehensive safety assessment of Ethyl 3-hydroxyhexanoate used in fragrance formulations, emphasizing its toxicological profile and safe usage in consumer products (Api et al., 2020).
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
201.2 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
94 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Aroma profiles of pineapple fruit (Ananas comosus [L.] Merr.) and pineapple products.
Elss S, et al.
LWT--Food Science and Technology, 38(3), 263-274 (2005)
Volatile flavor components of wood apple (Feronia limonia) and a processed product.
MacLeod AJ & Pieris NM.
Journal of Agricultural and Food Chemistry, 29(1), 49-53 (1981)
Effect of fermentation on free and bound volatile compounds of orange juice.
Fan G, et al.
Flavour and Fragrance Journal, 24(5), 219-225 (2009)
Identification of volatile components of caja fruit (Spondias lutea L.) and chiral analysis of 3?hydroxy aliphatic esters.
Allegrone G & Barbeni M.
Flavour and Fragrance Journal, 7(6), 337-342 (1992)
Volatile constituents from Tamarillo (Cyphomandra betacea Sendtn.) fruit.
Torrado A, et al.
Flavour and Fragrance Journal, 10(6), 349-354 (1995)