Merck
W306908
Sigma-Aldrich
Tolu balsam
blend, FG
Synonim(y):
Balsam tolu, Myroxylon toluiferum l
Wybierz wielkość
W306908-SAMPLE-K
220,00 zł
1 KG
645,00 zł
5 KG
2640,00 zł
220,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorczeWięcej informacji
Wybierz wielkość
Zmień widok
W306908-SAMPLE-K
220,00 zł
1 KG
645,00 zł
5 KG
2640,00 zł
About This Item
Numer CAS:
Numer FEMA:
3069
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12164502
NACRES:
NA.21
220,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorczeWięcej informacji
pochodzenie biologiczne
synthetic (mixture of 79% natural and 21% nature identical components)
synthetic
Poziom jakości
klasa czystości
FG
Halal
Kosher
zgodność regionalna
EU Regulation 1334/2008 & 872/2012
zawiera
Shellac as additive
mp
55-60 °C (lit.)
Zastosowanie
flavors and fragrances
Dokumentacja
see Safety & Documentation for available documents
alergen pokarmowy
no known allergens
Organoleptyczne
balsam
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Tolubalsam has a sweet, cinnamon-like, tenacious odor. It is used in the perfume and soap industries as a fixative to prolong scents. It is also used as an ingredient in confectionary products, cosmetics, and as an additive to tobacco [1].
Zastosowanie
Tolubalsam is used as a fixative in perfumery and soapmaking. (3)
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Skin Sens. 1
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Constituents of commercial Tolu balsam
Wahlberg I, et al,
Acta Chemica Scandinavica, 25(9), 3285-3295 (1971)
[The substitution of a syrup of tolu balsam with a therapeutically equivalent preparation].
E Gafiţanu et al.
Revista medico-chirurgicala a Societatii de Medici si Naturalisti din Iasi, 95(3-4), 345-346 (1991-07-01)
[Proposal for the Pharmacopeia: tolu balsam fluid extract].
M Carlassare
Bollettino chimico farmaceutico, 119(12), 731-737 (1980-12-01)
Ketaki Bhate et al.
Dermatitis : contact, atopic, occupational, drug, 21(6), 317-320 (2010-12-15)
many topical products are used in the genital region. Allergic contact dermatitis (ACD) may develop from product use or due to treatment of an underlying dermatosis. our goal was to identify the frequency of ACD and identify top allergens in