Merck
W433500
Sigma-Aldrich
Tridecanal
≥95%, stabilized
Synonim(y):
Tridecyl aldehyde
About This Item
Wzór liniowy:
CH3(CH2)11CHO
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
198.34
Numer FEMA:
4335
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12164502
Identyfikator substancji w PubChem:
pochodzenie biologiczne
synthetic
klasa czystości
Fragrance grade
Halal
Kosher
agency
follows IFRA guidelines
zgodność regionalna
EU Regulation 1223/2009
Próba
≥95%
zawiera
0.05-1.00% α-tocopherol, synthetic as stabilizer
współczynnik refrakcji
n20/D 1.438 (lit.)
tw
132-136 °C/8 mmHg (lit.)
gęstość
0.835 g/mL at 25 °C (lit.)
Zastosowanie
flavors and fragrances
Dokumentacja
see Safety & Documentation for available documents
alergen pokarmowy
no known allergens
alergen zapachowy
no known allergens
Organoleptyczne
waxy; citrus
ciąg SMILES
CCCCCCCCCCCCC=O
InChI
1S/C13H26O/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14/h13H,2-12H2,1H3
Klucz InChI
BGEHHAVMRVXCGR-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Tridecanal is volatile flavor aldehyde reported to be present in cucumber and coriander leaf.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Volatile flavour components of coriander leaf.
Macleod AJ & Islam R.
Journal of the Science of Food and Agriculture, 27(8), 721-725 null
Identification of some volatile compounds from cucumber.
Kemp TR, et al.
Journal of Agricultural and Food Chemistry, 22(4), 717-718 (1974)
Karolina Wieszczycka et al.
Photochemistry and photobiology, 91(4), 786-796 (2015-03-13)
The goal of the research was to study the reactivity of the hydrophobic 2- and 3-pyridineketoximes under exposure to UV-VIS light. The photodegradation was conducted in both toluene and heptane for 10 h under atmosphere of argon. Ten-hour irradiation experiments demonstrated