Merck
W397301
Sigma-Aldrich
2-Methyl-3-furanthiol acetate
98%, FG
Synonim(y):
2-Methyl-3-furyl thioacetate, 2-Methylfuran-3-thioacetate, 3-(Acetylthio)-2-methylfuran, S-(2-methyl-3-furyl) ethanethioate, Ethanethioic acid, S-(2-methyl-3-furanyl) ester, MFT Acetate
Wybierz wielkość
W397301-SAMPLE-K
234,00 zł
100 G
957,00 zł
234,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorczeWięcej informacji
Wybierz wielkość
Zmień widok
W397301-SAMPLE-K
234,00 zł
100 G
957,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C7H8O2S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
156.20
Numer FEMA:
3973
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12164502
Identyfikator substancji w PubChem:
Numer Flavisa:
13.153
NACRES:
NA.21
234,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorczeWięcej informacji
pochodzenie biologiczne
synthetic
Poziom jakości
klasa czystości
FG
Halal
Kosher
zgodność regionalna
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
Próba
98%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.520
bp
225-235 °C/29.9 mmHg
gęstość
1.138 g/mL at 25 °C
Zastosowanie
flavors and fragrances
Dokumentacja
see Safety & Documentation for available documents
alergen pokarmowy
no known allergens
Organoleptyczne
meaty
ciąg SMILES
CC(=O)Sc1ccoc1C
InChI
1S/C7H8O2S/c1-5-7(3-4-9-5)10-6(2)8/h3-4H,1-2H3
Klucz InChI
PQFIBPDAGFGLBY-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
2-Methyl-3-furanthiol acetate is a volatile sulfur-containing furan compound present as a flavor compound in Scheurebe wines[1] and purple passion fruit.[2]
Piktogramy
Flame
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Flam. Liq. 3
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
140.0 °F
Temperatura zapłonu (°C)
60 °C
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Volatile compounds affecting the aroma of Vitis vinifera L. cv. Scheurebe.
Krammer GE, et al.
ACS Symp. Ser., 714, 53?65-53?65 (1998)
Determination and isolation of a thioesterase from passion fruit (Passiflora edulis Sims) that hydrolyzes volatile thioesters.
Tapp EJ, et al.
Journal of Agricultural and Food Chemistry, 56(15), 6623-6630 (2008)