Merck
411035
Sigma-Aldrich
6-Hydroxyflavone
98%
Wybierz wielkość
1 G
247,10 zł
247,10 zł
Cena katalogowa353,00 złZaoszczędź 30%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 G
247,10 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C15H10O3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
238.24
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
247,10 zł
Cena katalogowa353,00 złZaoszczędź 30%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Poziom jakości
Próba
98%
Formularz
solid
mp
234-236 °C (lit.)
grupa funkcyjna
ketone
phenyl
ciąg SMILES
Oc1ccc2OC(=CC(=O)c2c1)c3ccccc3
InChI
1S/C15H10O3/c16-11-6-7-14-12(8-11)13(17)9-15(18-14)10-4-2-1-3-5-10/h1-9,16H
Klucz InChI
GPZYYYGYCRFPBU-UHFFFAOYSA-N
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Slide 1 of 1
1 of 1
Xing Wang et al.
PloS one, 10(3), e0116409-e0116409 (2015-03-20)
Inflammatory responses by kidney mesangial cells play a critical role in the glomerulonephritis. The anti-inflammatory potential of nineteen mono-, di- and polyhydroxylated flavones including fisetin, quercetin, morin, tricetin, gossypetin, apigenin and myricetin were investigated on rat mesangial cells with lipopolysaccharide
Structure of 6-hydroxyflavone.
Seetharaman J and Rajan SS.
Acta Crystallographica Section C, Structural Chemistry, 48(9), 1714-1715 (1992)
Zia Ud Din et al.
Histology and histopathology, 35(10), 1197-1209 (2020-09-11)
In this study, the flavonoid, 6-hydroxyflavone was investigated for its renal protective activity in the cisplatin rat model of nephrotoxicity. Male Sprague-Dawley rats weighing 200-250 g were included in the study. 6-Hydroxyflavone was daily administered at 25 and 50 mg/kg
Sourav Das et al.
Journal of biomolecular structure & dynamics, 37(15), 4019-4034 (2018-10-14)
The interaction of 6-hydroxyflavone (6HF) with hen egg white lysozyme (HEWL) has been executed using multi-spectroscopic and computational methods. Steady state fluorescence studies indicated that static quenching mechanism is involved in the binding of 6HF with HEWL, which was further
Chien-Hung Lai et al.
Evidence-based complementary and alternative medicine : eCAM, 2014, 924560-924560 (2014-05-06)
Osteoblast differentiation plays an essential role in bone integrity. Isoflavones and some flavonoids are reported to have osteogenic activity and potentially possess the ability to treat osteoporosis. However, limited information concerning the osteogenic characteristics of hydroxyflavones is available. This study