Merck
W395500
Sigma-Aldrich
3-Nonen-2-one solution
10% in ethanol, natural (US), FG
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C9H16O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
140.22
Numer FEMA:
3955
Nr Rady Europy:
11163
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12164502
Identyfikator substancji w PubChem:
Numer Flavisa:
7.188
klasa czystości
FG
Kosher
natural (US)
zgodność regionalna
EU Regulation 1334/2008 & 872/2012
stężenie
10% in ethanol
współczynnik refrakcji
n20/D 1.370
gęstość
0.810 g/mL at 25 °C
Zastosowanie
flavors and fragrances
Dokumentacja
see Safety & Documentation for available documents
alergen pokarmowy
no known allergens
Organoleptyczne
berry; green; mushroom; musty; spicy; vegetable; nutty
ciąg SMILES
CCCCC\C=C\C(C)=O
InChI
1S/C9H16O/c1-3-4-5-6-7-8-9(2)10/h7-8H,3-6H2,1-2H3/b8-7+
Klucz InChI
HDKLIZDXVUCLHQ-BQYQJAHWSA-N
Opis ogólny
Naturalne występowanie: Szparagi, kurczak, raki, grzyby, owies, soja, morela i wołowina [1]
Zastosowanie
Potężne ziemiste, tłuste nuty tego materiału wzmocnią grzyby, smaki warzywne, takie jak ogórek i hodowlane smaki mleczne, takie jak kwaśna śmietana, jogurt i kefir. Powinien być również brany pod uwagę do wzbogacania kompleksu ketonów w serach Brie, Gorgonzola, Camembert i innych serach dojrzewających.[1]
Działania biochem./fizjol.
Smak przy 1-5 ppm[1]
Zapach na poziomie 10%[1]
Piktogramy
FlameExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
60.8 °F
Temperatura zapłonu (°C)
16 °C
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Organoleptic Characteristics of Flavor Materials
Michalski, J.
Perfumer & Flavorist, 39(2), 49-49 (2014)