Merck
W385409
Sigma-Aldrich
3-Mercapto-3-methylbutan-1-ol
≥98%, FG
Synonim(y):
3-Mercapto-3-methylbutanol
Wybierz wielkość
W385409-SAMPLE-K
911,00 zł
25 G
2510,00 zł
100 G
7750,00 zł
911,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorczeWięcej informacji
Wybierz wielkość
Zmień widok
W385409-SAMPLE-K
911,00 zł
25 G
2510,00 zł
100 G
7750,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C5H12OS
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
120.21
Numer FEMA:
3854
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12164502
Identyfikator substancji w PubChem:
Numer Flavisa:
12.137
NACRES:
NA.21
agency:
meets purity specifications of JECFA
911,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorczeWięcej informacji
pochodzenie biologiczne
synthetic
Poziom jakości
klasa czystości
FG
Kosher
agency
meets purity specifications of JECFA
zgodność regionalna
EU Regulation 1334/2008 & 872/2012
Próba
≥98%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.480
gęstość
0.985 g/mL at 20 °C
Zastosowanie
flavors and fragrances
Dokumentacja
see Safety & Documentation for available documents
alergen pokarmowy
no known allergens
Organoleptyczne
meaty
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
CC(C)(S)CCO
InChI
1S/C5H12OS/c1-5(2,7)3-4-6/h6-7H,3-4H2,1-2H3
Klucz InChI
GBCGIJAYTBMFHI-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Piktogramy
CorrosionExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)