Merck
W381101
Sigma-Aldrich
Neohesperidin dihydrochalcone
≥96%, FG
Synonim(y):
1-(4-((2-O-[6-Deoxy-α-L-mannopyranosyl]-β-D-glucopyranosyl)oxy)-2,6-dihydroxyphenyl)-3-[3-hydroxy-4-methoxyphenyl]-1-propanone, NHDC
Wybierz wielkość
W381101-SAMPLE-K
226,00 zł
25 G
376,00 zł
100 G
834,00 zł
226,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorczeWięcej informacji
Wybierz wielkość
Zmień widok
W381101-SAMPLE-K
226,00 zł
25 G
376,00 zł
100 G
834,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C28H36O15
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
612.58
Numer FEMA:
3811
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12164502
Identyfikator substancji w PubChem:
Numer Flavisa:
16.061
Numer E:
E 959
NACRES:
NA.21
agency:
follows IFRA guidelines
226,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorczeWięcej informacji
pochodzenie biologiczne
synthetic
Poziom jakości
klasa czystości
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
agency
follows IFRA guidelines
zgodność regionalna
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 872/2012
Próba
≥96%
mp
156-158 °C (lit.)
Zastosowanie
flavors and fragrances
Dokumentacja
see Safety & Documentation for available documents
alergen pokarmowy
no known allergens
alergen zapachowy
no known allergens
Organoleptyczne
odorless
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
COc1ccc(CCC(=O)c2c(O)cc(O[C@@H]3O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]3O[C@@H]4O[C@@H](C)[C@H](O)[C@@H](O)[C@H]4O)cc2O)cc1O
InChI
1S/C28H36O15/c1-11-21(34)23(36)25(38)27(40-11)43-26-24(37)22(35)19(10-29)42-28(26)41-13-8-16(32)20(17(33)9-13)14(30)5-3-12-4-6-18(39-2)15(31)7-12/h4,6-9,11,19,21-29,31-38H,3,5,10H2,1-2H3/t11-,19+,21-,22+,23+,24-,25+,26+,27-,28+/m0/s1
Klucz InChI
ITVGXXMINPYUHD-CUVHLRMHSA-N
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Neohesperidin dihydrochalcone is mainly used as a sweetener and flavoring agent. It can be prepared by the hydrogenation of neohesperidin, a bitter flavonone found in citrus fruits.[1][2]
Zastosowanie
  • Neohesperidin dihydrochalcone down-regulates MyD88-dependent and -independent signaling by inhibiting endotoxin-induced trafficking of TLR4 to lipid rafts.: This study explores the molecular mechanisms behind the immunomodulatory effects of Neohesperidin dihydrochalcone, revealing its potential to mitigate endotoxin-induced inflammatory responses (Xia et al., 2015).
  • Ta strona może zawierać tekst przetłumaczony maszynowo.
    Piktogramy
    Exclamation mark
    Hasło ostrzegawcze
    Warning
    Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
    Zwroty wskazujące środki ostrożności
    Klasyfikacja zagrożeń
    Acute Tox. 4 Oral
    Kod klasy składowania
    11 - Combustible Solids
    Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
    WGK 3
    Not applicable
    Środki ochrony indywidualnej
    Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
    Wybierz jedną z najnowszych wersji:
    Certyfikaty analizy (CoA)
    Odwiedź Bibliotekę dokumentów
    Klienci oglądali również te produkty
    Alternative Sweeteners, 87-104 null
    Neohesperidin dihydrochalcone; an updated review on a naturally derived sweetener and flavor potentiator.
    Pratter PJ
    Perfumer & Flavorist (1980)
    R K Sahu et al.
    Mutation research, 89(1), 69-74 (1981-05-01)
    4 important flavonoid compounds, namely quercetin, kaempferol, neohesperidin dihydrochalcone and rutin, were administered to male mice for the detection of gross chromosomal anomalies by the micronucleus test. The first 3 compounds were positively clastogenic to different extents, whereas the 4th
    J H Kroeze
    Chemical senses, 25(5), 555-559 (2000-10-04)
    Neohesperidin dihydrochalcone (NHDC) is an intensive sweetener, obtained by alkaline hydrogenation of neohesperidin. In this investigation a supposed taste enhancing effect of this substance was tested. A three-step procedure was used. In the first experiment, using a pool of 31
    Ahuva Frydman et al.
    Journal of agricultural and food chemistry, 53(25), 9708-9712 (2005-12-08)
    Neohesperidin dihydrochalcone (NHDC) is a seminatural, safe, low-calorie sweetener, bitterness blocker, and flavor enhancer with unique properties and applications for the food, beverage, pharmaceutical, and animal feed industries. Current production is limited by the availability of the substrate neohesperidin, a